2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt)
Supplier: Molekula
Synonyms: 2'-Deoxyadenosine 5'-triphosphoric acid disodium salt, 2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate sodium salt, dATP-Na2
M61986848
MOLEM61986848EA 0 EUR
MOLEM61986848
2'-Deoxyadenosine-5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt)
2'-Deoxyadenosine 5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt)
Formula: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₂P₃
MDL Number: MFCD00080335
CAS Number: 74299-50-6
EINECS: 277-809-2