N-Fmoc-glycine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
47627-50G-F 47627-5G-F
SIAL47627-50G-FEA 86.9 EUR
SIAL47627-50G-F SIAL47627-5G-F
N-Fmoc-glycine, Sigma-Aldrich®
N-Fmoc-glycine
Formula: C₁₇H₁₅NO₄
MDL Number: MFCD00037140
CAS Number: 29022-11-5
EINECS: 249-373-3