Hexanophenone, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
MQ100
H12455-25G H12455-5G
SIALH12455-25GEA 74 EUR
SIALH12455-25G SIALH12455-5G
Hexanophenone, Sigma-Aldrich®
Hexanophenone
Formula: C₁₂H₁₆O
MW: 176.26 g/mol
MDL Number: MFCD00009512
CAS Number: 942-92-7
EINECS: 213-394-6