3-Bromo-4-[(3,4-dichlorobenzyl)oxy]-5-methoxybenzaldehyde
Supplier: Thermo Scientific
BTB06313.250 BTB06313.1
MAYBBTB06313.250EA 0 EUR
MAYBBTB06313.250 MAYBBTB06313.1
3-Bromo-4-[(3,4-dichlorobenzyl)oxy]-5-methoxybenzaldehyde
3-Bromo-4-[(3,4-dichlorobenzyl)oxy]-5-methoxybenzaldehyde
Formula: C₁₅H₁₁BrCl₂O₃
CAS Number: 219765-92-1