5-(Chloromethyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Supplier: Thermo Scientific
RF01831.250 RF01831.1
MAYBRF01831.250EA 0 EUR
MAYBRF01831.250 MAYBRF01831.1
5-(Chloromethyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
5-(Chloromethyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂
CAS Number: 57238-76-3