3-Chloro-5-fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
Supplier: Thermo Scientific
TL01004.1 TL01004.10
MAYBTL01004.1EA 0 EUR
MAYBTL01004.1 MAYBTL01004.10
3-Chloro-5-fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
3-Chloro-5-fluoro-2-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₇ClFNO₂S
CAS Number: 306937-31-5