Tributyl(4-chlorophenyl)stannane, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Danger
721158-1G 721158-5G
SIAL721158-1GEA 84.4 EUR
SIAL721158-1G SIAL721158-5G
Tributyl(4-chlorophenyl)stannane, Sigma-Aldrich®
Tributyl(4-chlorophenyl)stannane
Formula: C₁₈H₃₁ClSn
CAS Number: 17151-48-3