Tributyl(5-fluoro-2-methoxyphenyl)stannane
Supplier: Thermo Scientific
Danger
SP00185.1 SP00185.10 SP00185.50
MAYBSP00185.1EA 0 EUR
MAYBSP00185.1 MAYBSP00185.10 MAYBSP00185.50
Tributyl(5-fluoro-2-methoxyphenyl)stannane
Tributyl(5-fluoro-2-methoxyphenyl)stannane
Formula: C₁₉H₃₃FOSn
CAS Number: 223432-26-6