1-(Nitromethyl)cyclohexene
Supplier: Thermo Scientific
JFD00082.250 JFD00082.1
MAYBJFD00082.250EA 0 EUR
MAYBJFD00082.250 MAYBJFD00082.1
1-(Nitromethyl)cyclohexene
1-(Nitromethyl)cyclohexene
Formula: C₇H₁₁NO₂
CAS Number: 5330-61-0