3-Methylpyrocatechol
Supplier: Thermo Scientific
SB01300.1 SB01300.10 SB01300.50
MAYBSB01300.1EA 0 EUR
MAYBSB01300.1 MAYBSB01300.10 MAYBSB01300.50
3-Methylpyrocatechol
3-Methylpyrocatechol
Formula: C₇H₈O₂
Boiling Pt: 241 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 58…62 °C
MDL Number: MFCD00016435
CAS Number: 488-17-5
EINECS: 207-672-6