Boc-ON ≥98%
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Warning
A18906.06 A18906.14 A18906.22
A18906.06EA 36.3 EUR
A18906.06 A18906.14 A18906.22
Boc-ON ≥98%
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₃
Melting Pt: 86…89 °C
MDL Number: MFCD00001863
CAS Number: 58632-95-4
EINECS: 261-370-9
ADR: 6.1,III