Lactose monohydrate USP, NF, BP, Ph. Eur., pure
Supplier: PanReac AppliChem
141375.0914 141375.1211
APPC141375.0914EA 189 EUR
APPC141375.0914 APPC141375.1211
Lactose monohydrate USP, NF, BP, Ph. Eur., pure
Lactose monohydrate
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
CAS Number: 10039-26-6