Deuterium, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
|
Danger
|
MQ200
361860-10L
361860-25L
361860-45L
SIAL361860-10LEA
194
EUR
SIAL361860-10L
SIAL361860-25L
SIAL361860-45L
Deuterium, Sigma-Aldrich®
Deuterium
Formula:
D₂ MW: 4 g/mol Boiling Pt: –249.6 °C (1013 hPa) Melting Pt: –254.43 °C Density: 0.169 g/cm³ (–253 °C) Flash Pt: –240 °C Storage Temperature: Ambient |
CAS Number:
7782-39-0 EINECS: 231-952-7 UN: 1957 ADR: 2 Merck Index: 12,02983 |