Chromium, powder, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
266264-250G 266264-50G
SIAL266264-250GEA 118 EUR
SIAL266264-250G SIAL266264-50G
Chromium, powder, Sigma-Aldrich®
Chromium
Formula: Cr
MDL Number: MFCD00010944
CAS Number: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1,III