3-Methoxypropiononitrile, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Warning
65290-1L-F 65290-250ML-F
SIAL65290-1L-FEA 227 EUR
SIAL65290-1L-F SIAL65290-250ML-F
3-Methoxypropiononitrile, Sigma-Aldrich®
3-Methoxypropiononitrile
Formula: C₄H₇NO
Boiling Pt: 165 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –63 °C
Density: 0.94 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001958
CAS Number: 110-67-8
EINECS: 203-790-7