9,10-Dibromoanthracene, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Warning
D38855-10G D38855-50G
SIALD38855-10GEA 66.4 EUR
SIALD38855-10G SIALD38855-50G
9,10-Dibromoanthracene, Sigma-Aldrich®
9,10-Dibromoanthracene
Formula: C₁₄H₈Br₂
Boiling Pt: 427 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 218…220 °C
Density: 1.981 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001244
CAS Number: 523-27-3
EINECS: 208-342-4
Merck Index: 13,03041