2,5-Dichlorobenzamide
Supplier: Thermo Scientific
TL00613.1 TL00613.10 TL00613.50
MAYBTL00613.1EA 0 EUR
MAYBTL00613.1 MAYBTL00613.10 MAYBTL00613.50
2,5-Dichlorobenzamide
2,5-Dichlorobenzamide
Formula: C₇H₅Cl₂NO
MDL Number: MFCD00017609
CAS Number: 5980-26-7