3-Aminobenzamide, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
A0788-100MG A0788-1G A0788-250MG A0788-5G
SIALA0788-100MGEA 117 EUR
SIALA0788-100MG SIALA0788-1G SIALA0788-250MG SIALA0788-5G
3-Aminobenzamide, Sigma-Aldrich®
3-Aminobenzamide
Formula: C₇H₈N₂O
Boiling Pt: 341 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 111…115 °C
MDL Number: MFCD00007989
CAS Number: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9