3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
644188-1G 644188-5G
SIAL644188-1GEA 34.5 EUR
SIAL644188-1G SIAL644188-5G
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅ClO₂
Boiling Pt: 251 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 133…134 °C
Density: 1,0404 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016981
CAS Number: 2420-16-8