1,2-Cyclohexanedione, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
C101400-1G C101400-5G
SIALC101400-1GEA 50.1 EUR
SIALC101400-1G SIALC101400-5G
1,2-Cyclohexanedione, Sigma-Aldrich®
1,2-Cyclohexanedione
Formula: C₆H₈O₂
MW: 112.13 g/mol
Boiling Pt: 193
Melting Pt: 33…35 °C
Density: 1.1305 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001648
CAS Number: 765-87-7
EINECS: 212-155-3