Sodium barbiturate, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
11715-100G 11715-500G
SIAL11715-100GEA 111 EUR
SIAL11715-100G SIAL11715-500G
Sodium barbiturate, Sigma-Aldrich®
Sodium barbiturate
Formula: C₄H₃N₂NaO₃
Storage Temperature: Ambient
CAS Number: 4390-16-3
EINECS: 224-507-3