(3-Iodopropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
58035-100ML-F 58035-25ML-F
SIAL58035-100ML-FEA 496 EUR
SIAL58035-100ML-F SIAL58035-25ML-F
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane
Formula: IH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MDL Number: MFCD00054838
CAS Number: 14867-28-8