Hexadecyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
52360-100ML
52360-500ML
SIAL52360-100MLEA
45.1
EUR
SIAL52360-100ML
SIAL52360-500ML
Hexadecyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Hexadecyltrimethoxysilane
Formula:
C₁₉H₄₂O₃Si |
MDL Number:
MFCD00069149 CAS Number: 16415-12-6 EINECS: 240-464-3 |