Trioctylphosphine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: TOP, Tri-n-octylphosphine
117854-100ML 117854-4X25ML 117854-500ML
SIAL117854-100MLEA 156 EUR
SIAL117854-100ML SIAL117854-4X25ML SIAL117854-500ML
Trioctylphosphine, Sigma-Aldrich®
Trioctylphosphine
Formula: C₂₄H₅₁P
MW: 370.64 g/mol
Boiling Pt: 150…155 °C (0.03 mmHg)
Melting Pt: 48
Density: 0.831 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00015298
CAS Number: 4731-53-7
EINECS: 225-234-2
UN: 1760
ADR: 8 II