Tetrabutylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: Tetra-n-butylphosphonium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
189138-100G 189138-500G
SIAL189138-100GEA 106 EUR
SIAL189138-100G SIAL189138-500G
Tetrabutylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylphosphonium bromide
Formula: C₁₆H₃₆BrP
MW: 339.34 g/mol
Melting Pt: 95…101 °C
MDL Number: MFCD00011853
CAS Number: 3115-68-2
EINECS: 221-487-8
UN: 3464
ADR: 6.1 II