5-Iodoacenaphthene
Supplier: Thermo Scientific
RH00787.250
RH00787.1
MAYBRH00787.250EA
0
EUR
MAYBRH00787.250
MAYBRH00787.1
5-Iodoacenaphthene
5-Iodoacenaphthene
Formula:
C₁₂H₉I |
CAS Number:
6861-64-9 |