3-(Dimethylamino)-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
D144401-100ML
SIALD144401-100MLEA
30.7
EUR
SIALD144401-100ML
3-(Dimethylamino)-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-(Dimethylamino)-1-propanol
Formula:
C₅H₁₃NO Boiling Pt: 163 °C (1013 hPa) Melting Pt: –35 °C Density: 0.8878 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 58 °C |
MDL Number:
MFCD00002945 CAS Number: 3179-63-3 EINECS: 221-659-2 |