2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
114995-25G 114995-5G
SIAL114995-25GEA 148 EUR
SIAL114995-25G SIAL114995-5G
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₃
Boiling Pt: 281 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 113 °C
MDL Number: MFCD00008731
CAS Number: 705-15-7
EINECS: 211-882-3