1-Iodo-2,3,4,5-tetramethylbenzene
Supplier: Thermo Scientific
CD07685.1 CD07685.10 CD07685.50
MAYBCD07685.1EA 0 EUR
MAYBCD07685.1 MAYBCD07685.10 MAYBCD07685.50
1-Iodo-2,3,4,5-tetramethylbenzene
1-Iodo-2,3,4,5-tetramethylbenzene
Formula: C₁₀H₁₃I
CAS Number: 54509-71-6