PIPES sesquisodium salt
Supplier: Roth Carl
Synonyms: 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid sesquisodium salt, Sesquisodium piperazine-1,4-diethanesulphonate, Sodium 1,1'-(piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonate 1-(4-(1-sulphoethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonate(3:2), PIPES-Na1,5, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid sesquisodium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid) sesquisodium salt
5583.2 5583.1
ROTH5583.2EA 0 EUR
ROTH5583.2 ROTH5583.1
PIPES sesquisodium salt
PIPES sesquisodium salt
Formula: C₁₆H₃₃N₄Na₃O₁₂S₄
Melting Pt: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066393
CAS Number: 100037-69-2