PIPES disodium salt, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Synonyms: Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid disodium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid) disodium salt, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid disodium salt, PIPES-Na2, 1,4-Piperazinediethanesulphonic acid disodium salt, Disodium piperazine-1,4-diethanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
P3768-100G P3768-1KG P3768-250G P3768-25G P3768-500G
SIALP3768-100GEA 273 EUR
SIALP3768-100G SIALP3768-1KG SIALP3768-250G SIALP3768-25G SIALP3768-500G
PIPES disodium salt, Sigma-Aldrich®
PIPES disodium salt
Formula: C₈H₁₆N₂Na₂O₆S₂
MW: 346.34 g/mol
MDL Number: MFCD00064349
CAS Number: 76836-02-7
EINECS: 278-562-3