N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-4-methylpiperazine-1-carboxamide
Supplier: Apollo Scientific
OR111081-1G OR111081-5G OR111081-10G
APOSOR111081-1GEA 0 EUR
APOSOR111081-1G APOSOR111081-5G APOSOR111081-10G
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-4-methylpiperazine-1-carboxamide
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-4-methylpiperazine-1-carboxamide
Formula: C₁₂H₁₅ClN₄O₃
MW: 298.726 g/mol
MDL Number: MFCD28347982
CAS Number: 1858255-73-8