(Z)-Isopropyl 3-iodoacrylate ≥98%
Supplier: Apollo Scientific
Synonyms: Isopropyl (Z)-3-iodoacrylate
OR370092-1G OR370092-5G
APOSOR370092-1GEA 391 EUR
APOSOR370092-1G APOSOR370092-5G
(Z)-Isopropyl 3-iodoacrylate ≥98%
(Z)-Isopropyl 3-iodoacrylate
Formula: C₆H₉IO₂
MW: 240.039 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30537663
CAS Number: 1333154-26-9