α-Amanitin Amanita phalloides
Supplier: Apollo Scientific
Danger
BIA8415-5MG BIA8415-1MG
APOSBIA8415-5MGEA 1300 EUR
APOSBIA8415-5MG APOSBIA8415-1MG
α-Amanitin Amanita phalloides
α-Amanitin
Melting Pt: 254…255 °C
Storage Temperature: Freezer
CAS Number: 23109-05-9
EINECS: 245-432-2
UN: 3462
ADR: 6.1 II