PIPES sesquisodium salt 96
Supplier: Apollo Scientific
Warning
Synonyms: 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid sesquisodium salt, Sesquisodium piperazine-1,4-diethanesulphonate, Sodium 1,1'-(piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonate 1-(4-(1-sulphoethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonate(3:2), PIPES-Na1,5, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid sesquisodium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid) sesquisodium salt
BIP1706-100G BIP1706-500G
APOSBIP1706-100GEA 0 EUR
APOSBIP1706-100G APOSBIP1706-500G
PIPES sesquisodium salt 96
PIPES sesquisodium salt
  • Buffer
Formula: C₁₆H₃₃N₄Na₃O₁₂S₄
MW: 670.69 g/mol
Melting Pt: 300
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066393
CAS Number: 100037-69-2