N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide
Supplier: Apollo Scientific
OR323267-100G OR323267-25G
APOSOR323267-100GEA 41.6 EUR
APOSOR323267-100G APOSOR323267-25G
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide
Formula: C₁₁H₉NO₄
Melting Pt: 90…92 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005893
CAS Number: 22509-74-6
EINECS: 245-048-5