2-Pyrrolidin-1-ylmethylpiperidine 95%
Supplier: Apollo Scientific
OR964117-1G OR964117-250MG OR964117-5G
APOSOR964117-1GEA 197 EUR
APOSOR964117-1G APOSOR964117-250MG APOSOR964117-5G
2-Pyrrolidin-1-ylmethylpiperidine 95%
2-Pyrrolidin-1-ylmethylpiperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂
MW: 168.28 g/mol
MDL Number: MFCD03426449
CAS Number: 100158-63-2