2-Chloro-6-fluoroquinoline 98%
Supplier: Apollo Scientific
PC404621-1G PC404621-250MG
APOSPC404621-1GEA 73 EUR
APOSPC404621-1G APOSPC404621-250MG
2-Chloro-6-fluoroquinoline 98%
2-Chloro-6-fluoroquinoline
Formula: C₉H₅ClFN
MDL Number: MFCD08236768
CAS Number: 77119-53-0