4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Supplier: Apollo Scientific
PC410059-1G PC410059-5G
APOSPC410059-1GEA 65.4 EUR
APOSPC410059-1G APOSPC410059-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Formula: C₁₃H₈FNO
MW: 213.21 g/mol
MDL Number: MFCD01815090
CAS Number: 215589-24-5