4-(4-Fluorophenoxy)-3-nitrobenzaldehyde 97%
Supplier: Apollo Scientific
PC9350-10G PC9350-1G PC9350-5G
APOSPC9350-10GEA 1220 EUR
APOSPC9350-10G APOSPC9350-1G APOSPC9350-5G
4-(4-Fluorophenoxy)-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-(4-Fluorophenoxy)-3-nitrobenzaldehyde
Formula: C₁₃H₈FNO₄
MDL Number: MFCD00138746
CAS Number: 320416-60-2