Butyl oleate 95%
Supplier: Apollo Scientific
Warning
Synonyms: Butyl (Z)-9-octadecenoate, Oleic acid butyl ester
OR918733-25G OR918733-5G
APOSOR918733-25GEA 43.5 EUR
APOSOR918733-25G APOSOR918733-5G
Butyl oleate 95%
Butyl oleate
Formula: C₂₂H₄₂O₂
MW: 338.57 g/mol
Boiling Pt: 415
Melting Pt: -26.4
MDL Number: MFCD00053819
CAS Number: 142-77-8