1,3-Cycloheptadiene, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
157996-1G 157996-5G
SIAL157996-1GEA 382 EUR
SIAL157996-1G SIAL157996-5G
1,3-Cycloheptadiene, Sigma-Aldrich®
1,3-Cycloheptadiene
Formula: C₇H₁₀
Boiling Pt: 121 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –110,4 °C
Density: 0,868 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00004155
CAS Number: 4054-38-0
EINECS: 223-762-8