2-Mercapto-1-methylimidazole, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
301507-25G 301507-5G
SIAL301507-25GEA 142 EUR
SIAL301507-25G SIAL301507-5G
2-Mercapto-1-methylimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Mercapto-1-methylimidazole
Formula: C₄H₆N₂S
Boiling Pt: 155 °C (1013 hPa)
Density: 1.36 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00179321
CAS Number: 60-56-0
EINECS: 200-482-4
Merck Index: 13,06000