2-Amino-6,7-dimethyl-4-hydroxypteridine
Supplier: Thermo Scientific
RJC00673.1
RJC00673.10
MAYBRJC00673.1EA
0
EUR
MAYBRJC00673.1
MAYBRJC00673.10
2-Amino-6,7-dimethyl-4-hydroxypteridine
2-Amino-6,7-dimethyl-4-hydroxypteridine
Formula:
C₈H₉N₅O |
CAS Number:
611-55-2 |