1,2,4,5-Tetracyanobenzene, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
391980-1G
391980-5G
SIAL391980-1GEA
34.4
EUR
SIAL391980-1G
SIAL391980-5G
1,2,4,5-Tetracyanobenzene, Sigma-Aldrich®
1,2,4,5-Tetracyanobenzene
Formula:
C₁₀H₂N₄ Boiling Pt: 374 °C (1013 hPa) Melting Pt: 272 °C Density: 1.372 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00043481 CAS Number: 712-74-3 UN: 3439 ADR: 6.1,II |