6-Propyl-2-thiouracil, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Warning
P3755-100G P3755-10G P3755-25G
SIALP3755-100GEA 299 EUR
SIALP3755-100G SIALP3755-10G SIALP3755-25G
6-Propyl-2-thiouracil, Sigma-Aldrich®
6-Propyl-2-thiouracil
Formula: C₇H₁₀N₂OS
Boiling Pt: 448 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 215…218 °C
MDL Number: MFCD00006041
CAS Number: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Merck Index: 12,08054