Phthalocyanine, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
253103-1G 253103-5G
SIAL253103-1GEA 39 EUR
SIAL253103-1G SIAL253103-5G
Phthalocyanine, Sigma-Aldrich®
Phthalocyanine
Formula: C₃₂H₁₈N₈
Melting Pt: 210 °C
Density: 1,447 g/cm³ (–113 °C)
MDL Number: MFCD00005085
CAS Number: 574-93-6
EINECS: 209-378-3