1,3-Dichloro-4-(2-iodophenoxy)benzene
Supplier: Thermo Scientific
CD08469DA CD08469EA CD08469EE
MAYBCD08469DAEA 0 EUR
MAYBCD08469DA MAYBCD08469EA MAYBCD08469EE
1,3-Dichloro-4-(2-iodophenoxy)benzene
1,3-Dichloro-4-(2-iodophenoxy)benzene
Formula: C₁₂H₇Cl₂IO
CAS Number: 175136-78-4