2-Bromofuran
Supplier: Thermo Scientific
CC02010.250 CC02010DA CC02010.0001
MAYBCC02010.250EA 0 EUR
MAYBCC02010.250 MAYBCC02010DA ABCRCC02010.0001
2-Bromofuran
2-Bromofuran
Formula: C₄H₃BrO
MDL Number: MFCD00216609
CAS Number: 584-12-3