Methoxyacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M9653-10G M9653-1G
SIALM9653-10GEA 80.6 EUR
SIALM9653-10G SIALM9653-1G
Methoxyacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Methoxyacetyl chloride
Formula: C₃H₅ClO₂
MDL Number: MFCD00000728
CAS Number: 38870-89-2
EINECS: 254-169-2
UN: 2920
ADR: 8,II